Learn More
Kautex™ HDPE Series 353 Industrial Jerry Can
Codice prodotto. 10781042
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10781042 25 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10781042 Fornitore Kautex™ N. del fornitore 2000086794
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.00€
    9.31€ / pezzi 1
    Risparmia 1.69€
    15% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
HDPE Series 353 Industrial Jerry Can can be used for almost any purpose. Applications include storage, packaging and transport.
  • Manufactured from HDPE
  • For closure sizes DIN 55/51
  • UN approval for: 2.5 to 5 L and 10 to 30 L jerry cans
  • Can be used for almost any purpose
  • Applications include storage, packaging and transport
  • Available in blue or natural color
  • Comprehensive range of closure accessories facilitate multipurpose use
Note: Cap is sold separately; see Kautex Screw Closures (10689931).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 6.6 gal.
Capacità (sistema metrico) 25 L
Certificazione/Conformità UN 3H1/X1.9/250
Tipo di chiusura Screw Cap
Colore Blue
Diametro (sistema imperiale) interno collo 1.9 in.
Diametro (sistema metrico) interno collo 48.5 mm
Dimensioni (L x P) 290 x 246 mm
Da utilizzare con (applicazione) Storage, Packaging, Transport
Altezza (sistema imperiale) 17.7 in.
Altezza (sistema metrico) 450 mm
Include Jerry Can Only
Lunghezza (sistema imperiale) 11.4 in.
Lunghezza (sistema metrico) 290 mm
Materiale HDPE
N. per confezione 6 Pk.
Product Type Jerry Can
Forma Rectangular
Peso (sistema metrico) 1.100 kg
Larghezza (sistema imperiale) 9.7 in.
Larghezza (sistema metrico) 246 mm