Learn More
BINDER™ Serie BD Classic.Line - Standard-Incubatori, a convezione naturale
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15652086 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 L
400 L
Dimensioni (L x P x A):
440 x 620 x 495 mm
1275 x 860 x 1040 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensioni (L x P x A) unitSize
15652086 20 L 440 x 620 x 495 mm Pezzo
15682076 400 L 1275 x 860 x 1040 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 15652086 Fornitore BINDER™ N. del fornitore 90100187
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2130.00€
    1985.00€ / pezzi 1
    Risparmia 145.00€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
L'incubatore BINDER a convezione naturale della serie BD è specificatamente progettato per un funzionamento stabile, continuo e di lunga durata. Rappresenta la soluzione ideale per l'incubazione delicata di organismi, nonché per il condizionamento di mezzi termosensibili.
  • Intervallo di temperatura: da temperatura ambiente più 5 °C fino a 100 °C
  • Tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™
  • Convezione naturale
  • Aletta di scarico aria regolabile
  • Controller con funzioni di timer
  • Porta interna in vetro di sicurezza (ESG)
  • 2 griglie inseribili cromate
  • Dispositivo di sicurezza di temperatura classe 3.1 (DIN 12880) con allarme di temperatura visivo
  • Interfaccia per computer: RS 422
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 0.7 cu. ft.
Capacità (sistema imperiale) ripiano 26.5 lb.
Capacità (sistema metrico) ripiano 12 kg
Tipo di unità di controllo Controller with Timer
Descrizione BD023-230V, standard, Serie BD Classic.Line - Standard-Incubatori a convezione naturale, 20 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 20 L
Materiale camera Acciaio inox
Convection Type Gravity, APT.Line Technology
Capacità None
Lighting Nessuna illuminazione
Materiale Stainless Steel
No. of Places 1
N. di ripiani 2
Tipo di spina NEMA 5-20P
Temperature Range (Metric) temperatura ambiente più 5 °C fino a 100 °C
Tipo Standard Incubator
Display LED
Door Style Glass Door
Modello BD023-230V
N. di sportelli 1
Temporizzatore Yes
Dimensioni interne (L x P x A) 222 x 277 x 330 mm
Dimensioni (L x P x A) 440 x 620 x 495 mm
Peso (sistema metrico) 27 kg
Requisiti elettrici 230 V, 1 Phase, 50/60 Hz, 0.2 kW, 12.5 A
Tensione 230 V
Wattage 0,2 kW
Amperaggio 0,9 A
Frequenza 50/60 Hz