Learn More
BINDER™ Serie BF Avantgarde.Line - Standard-Incubatori, a convezione forzata
Sfoglia Tutto BINDER ProdottiDescrizione
The BINDER BF series incubators with forced convection are also ideal for challenging incubation tasks, with safety and precision guaranteed even when fully loaded and under high batch throughputs.
- Elevata accuratezza della temperatura grazie alla tecnologia APT.line™
- Convezione forzata
- Controller con display LCD
- Comando elettromeccanico dell'aletta di scarico aria
- Porta interna in vetro di sicurezza (ESG)
- 2 griglie inseribili cromate
- Dispositivo di sicurezza di temperatura classe 3.1 (DIN 12880) integrato con allarme visivo
- Design della maniglia ergonomico
- Connessione USB per la registrazione dei dati
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 2.1 cu. ft. |
| Capacità (sistema imperiale) ripiano | 66.1 lb. |
| Capacità (sistema metrico) ripiano | 30 kg |
| Descrizione | BF056-230V, standard, Serie BF Avantgarde.Line - Standard-Incubatori a convezione forzata, 59 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz |
| Autoclavabile | Non autoclavabile |
| Capacità (sistema metrico) | 59 L |
| Materiale camera | Acciaio inox |
| Convection Type | Forced, APT.Line Technology |
| Capacità | None |
| Lighting | Nessuna illuminazione |
| Vedi altri risultati |