Learn More
BINDER™ Serie BF Avantgarde.Line - Standard-Incubatori, a convezione forzata
Codice prodotto. 15682116 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
59 L
257 L
734 L
Dimensioni (L x P x A):
675 x 690 x 640 mm
1075 x 840 x 965 mm
1165 x 870 x 1590 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
15682116 257 L 1075 x 840 x 965 mm Pezzo
15662116 59 L 675 x 690 x 640 mm Pezzo
15810312 734 L 1165 x 870 x 1590 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 15682116 Fornitore BINDER™ N. del fornitore 90100319
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
L'incubatore BINDER a convezione forzata della serie BF Avantgarde.Line è indicato per tutte le attività che richiedono un'incubazione delicata, specialmente a pieno carico e con elevati rendimenti dei lotti. Esso funziona in modo estremamente omogeneo e dispone di rapidi tempi di recupero.
The BINDER BF series incubators with forced convection are also ideal for challenging incubation tasks, with safety and precision guaranteed even when fully loaded and under high batch throughputs.
  • Elevata accuratezza della temperatura grazie alla tecnologia APT.line™
  • Convezione forzata
  • Controller con display LCD
  • Comando elettromeccanico dell'aletta di scarico aria
  • Porta interna in vetro di sicurezza (ESG)
  • 2 griglie inseribili cromate
  • Dispositivo di sicurezza di temperatura classe 3.1 (DIN 12880) integrato con allarme visivo
  • Design della maniglia ergonomico
  • Connessione USB per la registrazione dei dati
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 9.1 cu. ft.
Capacità (sistema imperiale) ripiano 88.2 lb.
Capacità (sistema metrico) ripiano 40 kg
Tipo di unità di controllo Controller with LCD display
Descrizione BF260-230V, standard, Serie BF Avantgarde.Line - Standard-Incubatori a convezione forzata, 257 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 257 L
Materiale camera Acciaio inox
Convection Type Forced, APT.Line Technology
Capacità None
Lighting Nessuna illuminazione
Materiale Stainless Steel
No. of Places 1
N. di ripiani 2
Tipo di spina NEMA 5-20P
Temperature Range (Metric) temperatura ambiente più 7 °C fino a 100 °C
Tipo Standard Incubator
Display LCD
Door Style Glass Door
Modello BF260-230V
N. di sportelli 1
Dimensioni interne (L x P x A) 650 x 510 x 780 mm
Dimensioni (L x P x A) 1075 x 840 x 965 mm
Peso (sistema metrico) 82 kg
Requisiti elettrici 230 V, 1 Phase, 50/60 Hz, 0.9 kW, 8 A
Tensione 230 V
Wattage 0,9 kW
Amperaggio 8 A
Frequenza 50/60 Hz