Description
- Intervallo di temperatura: da temperatura ambiente più 4 °C a 60 °C
- Intervallo di umidità: da 90 a 95% UR
- Intervallo di controllo della CO2: da 0 a 20% vol. di CO2
- Intervallo di controllo dell'O2: da 0,2 a 20% vol. di O2 (versioni O e GO)
- Intervallo di controllo alternativo dell'O2: da 10 a 95% vol. O2 (opzione per le versioni O e GO)
- Collaudata tecnica anticontaminazione con sterilizzazione ad aria calda a 180 °C
- Sensore di CO2 con tecnologia a infrarossi a fascio singolo, sterilizzabile ad aria calda
- Getto di miscelazione gas CO2 con effetto Venturi
- Controller touchscreen intuitivo
- Registrazione dati interna e in formato aperto, leggibile tramite interfaccia USB
- Sistema di umidificazione a doppia vaschetta ottimizzato con protezione anticondensa
- 170 litri di spazio interno aggiuntivo con lo stesso ingombro esterno
- Altezza di sovrapposizione di soli 1,80 m per un facile utilizzo dell'unità superiore
- Sistema diagnostico automatizzato e a prova di errore della CO2 per la protezione del pH delle colture cellulari
- Sistema DuoDoor™: lo sportello dell'unità e quello in vetro si possono aprire con una sola maniglia
- Possibilità di bloccare la maniglia dello sportello
- Interfaccia computer: Ethernet
- Contatto per allarme a tensione zero
- Sportello interno di sicurezza in vetro temperato a chiusura ermetica
- Ripiani traforati in acciaio inox
- Unità sovrapponibili con un adattatore
Specifications
Specifications
| Descrizione | Standard |
| Capacità (sistema metrico) | 170 l |
| Tecnologia sensore CO2 | Sensore IR |
| Umidità relativa | Da 90 a 95% |
| Temperature Range (Metric) | Da temperatura ambiente +4 °C a 60 °C |
| Tipo | Incubatore a CO2 |
| Dimensioni interne (L x P x A) | 560 x 600 x 505 mm |
| Dimensioni (L x P x A) | 560 x 600 x 505 mm |
| Peso (sistema metrico) | 95 kg |
| Tensione | 200/240 V |
| Show More |