Learn More
Binder™ Incubatore a CO2 serie CB
Gli incubatori Binder™ a CO2 serie CB sono indicati per tutte le applicazioni di incubazione delicate e garantiscono una crescita cellulare ottimale.
dietro preventivo
Specifica
Amperaggio 10 A
Capacità (sistema metrico) 170 l
Dimensioni interne (L x P x A) 560 x 600 x 505 mm
Frequenza 50/60 Hz
Peso (sistema metrico) 95 kg
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
15964302 Vedere i documenti Binder™
9040-0132
With O2 control dietro preventivo
Pezzo Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
N/A
Questo articolo non può essere ordinato online perché il prezzo è soggetto a modifiche. Per assistenza, contattare il nostro servizio tecnico al seguente numero di telefono 02 950 59 478.
15993210 Vedere i documenti Binder™
9040-0131
Standard dietro preventivo
Pezzo Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
N/A
Questo articolo non può essere ordinato online perché il prezzo è soggetto a modifiche. Per assistenza, contattare il nostro servizio tecnico al seguente numero di telefono 02 950 59 478.
Descrizione
Descrizione
  • Intervallo di temperatura: da temperatura ambiente più 4 °C a 60 °C
  • Intervallo di umidità: da 90 a 95% rH
  • Intervallo di controllo della CO2: da 0 a 20 % vol. di CO2
  • Intervallo di controllo dell'O2: da 0.2 a 20 % vol. di O2 (versioni O e GO)
  • Intervallo di controllo alternativo dell'O2: da 10 a 95 % vol. di O2 (opzione per versioni O e GO)
  • Collaudata tecnica anticontaminazione con sterilizzazione ad aria calda a 180 °C
  • Sensore CO2 sterilizzabile ad aria calda con tecnologia a infrarossi a fascio singolo
  • Getto di miscelazione gas CO2 con effetto Venturi
  • Controller touchscreen intuitivo
  • Registrazione dati interna e in formato aperto, leggibile tramite interfaccia USB
  • Sistema di umidificazione a doppia vaschetta ottimizzato con protezione anticondensa
  • 170 litri di spazio interno aggiuntivo con lo stesso ingombro esterno
  • Altezza della sovrapposizione di soli 1.80 m per un facile utilizzo dell'unità superiore
  • Sistema diagnostico automatizzato e a prova di errore della CO2 per la protezione del pH delle colture cellulari
  • Sistema DuoDoor™: lo sportello dell'unità e quello in vetro si possono aprire con una sola maniglia
  • Possibilità di bloccare la maniglia dello sportello
  • Interfaccia computer: Ethernet
  • Contatto per allarme a tensione zero
  • Sportello interno di sicurezza in vetro temperato a chiusura ermetica
  • Ripiani traforati in acciaio inox
  • Unità sovrapponibili con un adattatore
Specifica
Specifica
10 A
560 x 600 x 505 mm
95 kg
200/240 V
170 l
50/60 Hz
Da 4° al di sopra della temperatura ambiente fino a 60 °C
1.4 kW