Learn More
BINDER™ Serie CB Incubatori a CO2 con sterilizzazione ad aria calda e sensore CO2 sterilizzabile a caldo
BINDER CB è indicato per tutte le attività di incubazione sensibili e garantisce la migliore crescita cellulare. Grazie alla vasta gamma di opzioni e accessori, questo incubatore prodotto da BINDER affronta senza difficoltà anche approcci di coltivazione complessi o ambienti di crescita particolari in condizioni ipossiche.
7604.00€ - 13953.00€
Specifica
Intervallo di concentrazione CO2 0-20 vol.-% di CO₂
Tensione 240 V
Frequenza 50/60 Hz
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) N. di ripiani Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) N. di ripiani Prezzo Quantità e disponibilità  
15672196 Vedere i documenti BINDER™
9040-0104
53L 2 std./2 max. 7604.00€
Pezzo Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Per tempo di consegna, consultarci allo 02 950 59 478
Aggiungi al carrello
15602196 Vedere i documenti BINDER™
9040-0090
53L 1 std./3 max. 9666.00€
Pezzo Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Per tempo di consegna, consultarci allo 02 950 59 478
Aggiungi al carrello
15692196 Vedere i documenti BINDER™
9040-0108
210L 3 std./3 max. 13346.00€
Pezzo Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Per tempo di consegna, consultarci allo 02 950 59 478
Aggiungi al carrello
15642196 Vedere i documenti BINDER™
9040-0098
210L 3 std./8 max. 13953.00€
Pezzo Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Per tempo di consegna, consultarci allo 02 950 59 478
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Intervallo di temperatura: temperatura ambiente da più 7 °C fino a 60 °C
  • Intervallo di umidità: fino al 95 % u.r.
  • Intervalli di regolazione O2 alternativi: 0,2-20 vol.-% di O2 o 10-95 vol.-% di O2 (versioni modello O, GO)
  • Autosterilizzazione ad aria calda a 180 °C
  • Sistema di umidificazione a doppia vasca con protezione anticondensa
  • Iniettore con azione miscelante del gas CO2 a effetto Venturi
  • Sensore di CO2 con tecnologia agli infrarossi sterilizzabile ad aria calda
  • Visualizzazione su monitor a colori LCD
  • Maniglia con dispositivo di blocco
  • Porta interna in vetro di sicurezza (ESG) a chiusura ermetica
  • Camera interna imbutita in acciaio inox senza giunzioni
  • 2 ripiani perforati in acciaio inox
  • Apparecchi impilabili con adattatore per impilamento
  • Sistema diagnostico con allarme acustico e visivo
  • Interfaccia per computer: Ethernet
  • Registrazione interna dei dati rilevati e interfaccia USB
  • Contatto di allarme a potenziale zero
Specifica
Specifica
0-20 vol.-% di CO₂
240 V
50/60 Hz