Learn More
BINDER™ Series CBF CO2 Incubator, with Hot Air Sterilization and Humidity Regulation
BIOPHARMA
Codice prodotto. 17373703 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
170 L
267 L
Modello:
CBF170-230 V
CBF170-230 V-O
CBF260-230 V
CBF260-230 V-O
CBF260-230V-OZ
Controllo dell'ossigeno:
None
Yes
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Modello Controllo dell'ossigeno unitSize
17373703 267 L CBF260-230 V-O Yes Pezzo
17343703 170 L CBF170-230 V None Pezzo
17353703 170 L CBF170-230 V-O Yes Pezzo
17363703 267 L CBF260-230 V None Pezzo
17463203 267 L CBF260-230V-OZ Yes Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 17373703 Fornitore BINDER™ N. del fornitore 96400022
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
The CBF is the high-end CO2 incubator with humidity control that is suitable for all sensitive incubation applications in GMP environments. It ensures consistent results including in cell-based assays with multiwell plates.
This BINDER incubator is even suitable for complex cultivation experiments or individual environments with hypoxic conditions thanks to its comprehensive assortment of options and accessories.
  • Contamination-safe humidification system without water pan
  • Tried-and-tested anti-contamination concept with 180°C hot air sterilization
  • Hot-air sterilizable CO2 sensor with single-beam infrared technology
  • Seamless inner chamber made of stainless steel with flanges as shelf support system
  • Fanless interior with Venturi CO2 gas mixing nozzle
  • Intuitive touchscreen controller
  • Internal data logger, measured values can be read out in open format via USB
  • Troubleshooting system with visual and acoustic alarms
  • Interfaces: Ethernet, USB, zero-voltage alarm contact
  • Fail-safe CO2 system for protecting the pH of cell cultures
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 9.4 cu. ft.
Capacità (sistema imperiale) ripiano 22 lb.
Capacità (sistema metrico) ripiano 10 kg
Descrizione CBF260-230V-O, con regolazione di O2 0,2-20 %, Serie CBF - Incubatori a CO2 con sterilizzazione ad aria calda e regolazione dell’umidità, 267 L, 230 V 1∼ 50/60 Hz
Capacità (sistema metrico) 267 L
Materiale camera Acciaio inox
Intervallo di concentrazione CO2 0 to 20%
Tecnologia sensore CO2 Sensore IR
Convection Type Natural, Fanless Interior
Capacità None
Lighting Nessuna illuminazione
Materiale acciaio inossidabile
No. of Places 1
N. di ripiani 3 std./8 max.
Intervallo di concentrazione O2 Da 0.2 a 20%
Controllo dell'ossigeno Yes
Tipo di spina NEMA 5-20P
Umidità relativa Da 90 a 95%
Temperature Range (Metric) Ambient +6° to 60°C
Tipo CO2 Incubator
Display TFT tattile
Modello CBF260-230 V-O
Tecnologia sensore O2 Sensore IR
Tipi di sensore IR sensor
Dimensioni interne (L x P x A) 620 x 575 x 750 mm
Dimensioni (L x P x A) 745 x 885 x 1020 mm
Peso (sistema metrico) 125 kg
Tensione 230 V
Wattage 1.5 kW
Amperaggio 7 A
Frequenza 50/60 Hz