Learn More
BINDER™ Serie ED Avantgarde.Line - Stufe di essiccazione/riscaldamento, a convezione libera
Codice prodotto. 15642126 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
57 l
114 L
255 L
743 L
Dimensioni (L x P x A):
635 x 665 x 625 mm
835 x 740 x 735 mm
1090 x 845 x 962 mm
1165 x 910 x 1590 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
15642126 255 L 1090 x 845 x 962 mm Pezzo
15622126 57 l 635 x 665 x 625 mm Pezzo
15632126 114 L 835 x 740 x 735 mm Pezzo
15830312 743 L 1165 x 910 x 1590 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 15642126 Fornitore BINDER™ N. del fornitore 90100339
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4165.00€
    3692.42€ / pezzi 1
    Risparmia 472.58€
    11% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Il punto di forza della stufa BINDER serie ED Avantgarde.Line è costituito dalle funzioni di essiccazione di routine fino a 300 °C. Questo apparecchio svolge tutti i processi con la massima efficienza con la convezione naturale. Una stufa BINDER serie ED garantisce un'essiccazione rapida e uniforme.
  • Intervallo di temperatura: da temperatura ambiente più 5 °C fino a 300 °C
  • Fino al 30 % di risparmio energetico rispetto ai comuni apparecchi sul mercato
  • Elevata accuratezza della temperatura grazie alla tecnologia APT.line™
  • Convezione naturale
  • Controller con display LCD
  • Comando elettromeccanico dell'aletta di scarico aria
  • 2 griglie inseribili cromate
  • Dispositivo di sicurezza di temperatura indipendente regolabile classe 2 (DIN 12880) integrato con allarme visivo
  • Design della maniglia ergonomico
  • Connessione USB per la registrazione dei dati
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 9 cu. ft.
Materiale camera acciaio inossidabile
Tipo di unità di controllo Controller with LCD display
Tipo di convezione Naturale
Descrizione ED260-230V, standard, Serie ED Avantgarde.Line - Stufe di essiccazione/riscaldamento a convezione libera, 255 L, 230 V 1∼ 50/60 Hz
Capacità (sistema metrico) 255 L
Temperatura (sistema metrico) temperatura ambiente più 5 °C fino a 300 °C
Tipo Drying and Heating Chamber
Display LCD
Materiale Acciaio inox
Carico ripiano max 40 kg
Modello ED260-230V
N. di ripiani 2 std./8 max.
Tipo di spina NEMA 5-20P
Dimensioni interne (L x P x A) 610 x 550 x 760 mm
Dimensioni (L x P x A) 1090 x 845 x 962 mm
Peso (sistema metrico) 84 kg
Requisiti elettrici LCD
Tensione 230 V
Wattage 2,25 kW
Amperaggio 12,5 A
Frequenza 50/60 Hz
Tecnologia a convezione APT.Line Technology
N. di sportelli 1