Learn More
BINDER™ Serie ED Avantgarde.Line - Stufe di essiccazione/riscaldamento, a convezione libera
Sfoglia Tutto BINDER ProdottiDescrizione
- Intervallo di temperatura: da temperatura ambiente più 5 °C fino a 300 °C
- Fino al 30 % di risparmio energetico rispetto ai comuni apparecchi sul mercato
- Elevata accuratezza della temperatura grazie alla tecnologia APT.line™
- Convezione naturale
- Controller con display LCD
- Comando elettromeccanico dell'aletta di scarico aria
- 2 griglie inseribili cromate
- Dispositivo di sicurezza di temperatura indipendente regolabile classe 2 (DIN 12880) integrato con allarme visivo
- Design della maniglia ergonomico
- Connessione USB per la registrazione dei dati
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 26.2 cu. ft. |
| Materiale camera | acciaio inossidabile |
| Tipo di convezione | Naturale |
| Descrizione | ED720-400V, standard, Serie ED Avantgarde.Line - Stufe di essiccazione/riscaldamento a convezione libera, 743 L, 400 V 3∼ 50/60 Hz |
| Capacità (sistema metrico) | 743 L |
| Temperatura (sistema metrico) | Intervallo di temperatura 5°CAsopraLa temperaturaAmbiente fino 300°C |
| Tipo | Drying and Heating Chamber |
| Display | LCD |
| Materiale | Acciaio inox |
| Carico ripiano max | 45kg |
| Vedi altri risultati |