Learn More
BINDER™ Serie FD Avantgarde.Line - Stufe di essiccazione/riscaldamento, a convezione forzata
Codice prodotto. 15642116 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
115 l
259 L
741 L
Dimensioni (L x P x A):
815 x 860 x 962 mm
835 x 760 x 705 mm
1165 x 910 x 1590 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
15642116 259 L 815 x 860 x 962 mm Pezzo
15632116 115 l 835 x 760 x 705 mm Pezzo
15800312 741 L 1165 x 910 x 1590 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 15642116 Fornitore BINDER™ N. del fornitore 90100309
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4685.00€
    4050.90€ / pezzi 1
    Risparmia 634.10€
    13% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Una stufa BINDER serie FD Avantgarde.Line viene sempre impiegata nei casi in cui si richieda una particolare rapidità di essiccazione. Questo apparecchio fa risparmiare tempo prezioso grazie alla distribuzione assolutamente omogenea della temperatura, alla dinamica veloce e alla potente ventola.
  • Fino al 30 % di risparmio energetico rispetto ai comuni apparecchi sul mercato
  • Elevata accuratezza della temperatura grazie alla tecnologia APT.line™
  • Convezione forzata
  • Controller con display LCD
  • Comando elettromeccanico dell'aletta di scarico aria
  • 2 griglie inseribili cromate
  • Dispositivo di sicurezza di temperatura indipendente regolabile classe 2 (DIN 12880) integrato con allarme visivo
  • Design della maniglia ergonomico
  • Connessione USB per la registrazione dei dati
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 9.1 cu. ft.
Materiale camera acciaio inossidabile
Tipo di unità di controllo Controller with LCD display
Tipo di convezione Forzata
Descrizione FD260-230V, standard, Serie FD Avantgarde.Line - Stufe di essiccazione/riscaldamento a convezione forzata, 259 L, 230 V 1∼ 50/60 Hz
Capacità (sistema metrico) 259 L
Temperatura (sistema metrico) temperatura ambiente più 10 °C fino a 300 °C
Tipo Drying and Heating Chamber
Display LCD
Materiale Acciaio inox
Carico ripiano max 40 kg
Modello FD260-230V
N. di ripiani 2 std./8 max.
Tipo di spina NEMA 5-20P
Dimensioni interne (L x P x A) 650 x 515 x 780 mm
Dimensioni (L x P x A) 815 x 860 x 962 mm
Peso (sistema metrico) 84 kg
Requisiti elettrici 230 V, 1 Phase, 50/60 Hz, 2.3 kW, 12.5 A
Tensione 230 V
Wattage 2,3 kW
Amperaggio 12,5 A
Frequenza 50/60 Hz
Tecnologia a convezione APT.Line Technology
N. di sportelli 1