Learn More
BINDER™ Serie FED Avantgarde.Line - Stufe di essiccazione/riscaldamento, a convezione forzata e con funzioni di timer ampliate
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15602116 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
116 L
240 L
741 L
Dimensioni (L x P x A):
835 x 760 x 735 mm
1035 x 845 x 962 mm
870 x 1590 x 1165 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensioni (L x P x A) unitSize
15602116 240 L 1035 x 845 x 962 mm Pezzo
15682106 116 L 835 x 760 x 735 mm Pezzo
15890302 741 L 870 x 1590 x 1165 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 15602116 Fornitore BINDER™ N. del fornitore 90100299
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Una stufa BINDER della serie FED Avantgarde.Line offre efficienza praticamente illimitata a fronte di una particolare adattabilità. Le funzioni di timer ampliate e la regolazione digitale della ventola consentono una gestione ottimale della temperatura e delle condizioni della convezione forzata.
  • Fino al 30 % di risparmio energetico rispetto ai comuni apparecchi sul mercato
  • Elevata accuratezza della temperatura grazie alla tecnologia APT.line™
  • Velocità della ventola regolabile
  • Controller con display LCD e funzioni di timer ampliate
  • Comando elettromeccanico dell'aletta di scarico aria
  • 2 griglie inseribili cromate
  • Dispositivo di sicurezza di temperatura indipendente regolabile classe 2 (DIN 12880) integrato con allarme visivo
  • Design della maniglia ergonomico
  • Interfaccia Ethernet
  • Connessione USB per la registrazione dei dati 
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 8.5 cu. ft.
Certificazione/Conformità ASTM Standard
Materiale camera acciaio inossidabile
Tipo di unità di controllo Controller with LCD Display
Tipo di convezione Forced
Descrizione FED260-230 V, Standard, Series FED Avantgarde.Line - Drying and heating chambers with forced convection and enhanced timer functions, 259 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
Capacità (sistema metrico) 240 L
Temperatura (sistema metrico) 5°C to 300°C
Tipo Drying Oven
Display LCD
Materiale acciaio inossidabile (18/8)
Modello FED 240
N. di ripiani 2 Std./8 Max.
Tipo di spina NEMA 5-20P
Porte 10/30/50/100 mm
Uniformità termica 1.6 ± K (at 150°C)
Temporizzatore 99 hr. 59 min.
Dimensioni interne (L x P x A) 650 x 515 x 780 mm
Dimensioni (L x P x A) 1035 x 845 x 962 mm
Peso di spedizione (sistema metrico) 96 kg
Peso (sistema metrico) 84 kg
Tensione 230 V
Wattage 2.3 kW
Amperaggio 12.5 A
Frequenza 50/60 Hz
Tecnologia a convezione APT.Line Technology