Learn More
BINDER™ Series FP Avantgarde.Line - Drying and Heating Chambers with Forced Convection and Program Functions
Codice prodotto. 17854471 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
FP056-230V
FP115-230V
FP260-230V
FP720-400V
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Dimensione della confezione
17854471 FP720-400V Pezzo
17824471 FP056-230V Pezzo
17834471 FP115-230V Pezzo
17844471 FP260-230V Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 17854471 Fornitore BINDER™ N. del fornitore 90100366
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10470.00€
    9058.05€ / pezzi 1
    Risparmia 1411.95€
    13% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
A BINDER material test chamber with mechanical convection of the FP series provides reliably short drying times and particularly fast heating – even for chambers under full loads.
  • Intervallo di temperatura: +10°C sopra la temperatura ambiente fino a +300°C
  • Elevata accuratezza della temperatura grazie alla tecnologia APT.line™
  • Velocità della ventola regolabile
  • Controller con programmazione in tempo reale e per fasce orarie
  • Comando elettromeccanico dell’aletta di scarico aria
  • 2 griglie inseribili cromate
  • Apparecchi impilabili fino a 115 L
  • Dispositivo di sicurezza di temperatura indipendente regolabile classe 2 (DIN 12880) e dispositivo di sicurezza di temperatura classe 3.1 (DIN 12880) con allarme ottico/acustico selezionabile nel controller
  • Design ergonomico della maniglia
  • Interfaccia computer: Ethernet
  • Data-Logger interno, valori di misurazione in formato aperto leggibili via USB
Specifica
Capacità (sistema metrico) 741 L
Temperatura (sistema metrico) 300°C
Tipo Drying and Heating Chamber
Display LED
Modello FP720-400V
Dimensioni interne (L x P x A) 574 x 1000 x 1300 mm
Dimensioni (L x P x A) 1165 x 816 x 1590 mm
Peso (sistema metrico) 194 kg
Tensione 400 V
Wattage 5 kW
Amperaggio 16 A
Frequenza 50/60 Hz