Learn More
BINDER™ Serie KB - Incubatori refrigerati, con potente raffreddamento mediante compressore
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15609105 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 L
115 l
247 L
400 l
698 L
Modello:
KB023-230V
KB115-230V
KB240-230V
KB400-230V
KB720-230V
Dimensioni (L x P x A):
435 x 595 x 620 mm
835 x 700 x 1025 mm
945 x 850 x 1465 mm
945 x 970 x 1965 mm
1270 x 1040 x 1950 mm
Unit Size:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacità (sistema metrico) Modello Dimensioni (L x P x A) Unit Size
15609105 20 L KB023-230V 435 x 595 x 620 mm Pezzo
15659528 115 l KB115-230V 835 x 700 x 1025 mm Pezzo
15629528 247 L KB240-230V 945 x 850 x 1465 mm Pezzo
15639528 400 l KB400-230V 945 x 970 x 1965 mm Pezzo
15649528 698 L KB720-230V 1270 x 1040 x 1950 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 15609105 Supplier BINDER™ Supplier No. 90200112
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Tra gli incubatori refrigerati, KB è un talento universale dalle grandi prestazioni, con intervallo di temperatura tra -10 °C e 100 °C. Con le opzioni di programmazione complete e le sue omogenee condizioni, questo incubatore refrigerato copre un’ampia gamma di applicazioni, persino a pieno carico.
  • Intervallo di temperatura: da -10 °C a 100 °C
  • Tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™
  • Consumo energetico inferiore fino al 30 % rispetto al precedente modello
  • Raffreddamento tramite macchina frigorifera a compressione
  • Velocità della ventola regolabile
  • Controller con programmazione in tempo reale e per fasce orarie
  • Porta interna in vetro di sicurezza (ESG)
  • 2 griglie inseribili in acciaio inox
  • Dispositivo di sicurezza di temperatura classe 3.1 (DIN 12880), con allarme acustico e ottico
  • Interfaccia per computer: Ethernet
Specifications
Capacità (sistema imperiale) 0.7 cu. ft.
Capacità (sistema imperiale) ripiano 22 lb.
Capacità (sistema metrico) ripiano 10 kg
Descrizione KB023-230V, standard, Series KB - Incubatori refrigerati con tecnologia a compressore, 20 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 20 L
Materiale camera Acciaio inox
Tecnologia sensore CO2 No Sensor
Convection Type APT.Line Preheating Chamber Technology
Lighting Nessuna illuminazione
Materiale acciaio inossidabile
N. di ripiani 2
Controllo dell'ossigeno None
Tipo di spina NEMA 5-20P
Temperature Range (Metric) da 0 °C a 100 °C
Tipo Refrigerated Incubator
Display LED/LCD
Include Compressor Cooling Unit, 2 Stainless Steel Racks
Modello KB023-230V
N. di sportelli 1
Dimensioni interne (L x P x A) 222 x 277 x 330 mm
Dimensioni (L x P x A) 435 x 595 x 620 mm
Larghezza (sistema imperiale) 17.1 in.
Larghezza (sistema metrico) 435 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 222 mm
Altezza (sistema metrico) 620 mm
Altezza (sistema metrico) interno 330 mm
Depth (Metric) Interior 277 mm
Peso (sistema metrico) 44 kg
Requisiti elettrici 230 V, 50/60 Hz, 10 A
Tensione 230 V
Wattage 0,34 kW
Amperaggio 1,5 A
Frequenza 50/60 Hz