Learn More
BINDER™ Serie KB ECO
BIOPHARMA
Codice prodotto. 17894661 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
400 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
17894661 400 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 17894661 Fornitore BINDER™ N. del fornitore 90200465
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10615.00€
    9211.94€ / pezzi 1
    Risparmia 1403.06€
    13% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Grazie alla tecnologia Peltier, con cessione del calore brevettata, il nuovo incubatore refrigerato KB ECO è una delle camere refrigerate più efficienti sul mercato. Inoltre, mediante la tecnologia Peltier, la serie KB ECO è particolarmente silenziosa.
  • Intervallo di temperatura da 0°C a +70°C, (max. 26°C sotto la temperatura ambiente)
  • Tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™
  • Regolazione elettrica della temperatura grazie al modulo Peltier con cessione del calore di nuova concezione
  • Porta interna in vetro di sicurezza
  • Camera interna realizzata interamente in acciaio inox
  • 2 griglie inseribili in acciaio inox
  • Protezione anticondensa regolabile
  • Foro di accesso con tappo in silicone Ø 30 mm
  • Display LCD per la visualizzazione della temperatura, nonché di informazioni supplementari e allarmi
  • Data Logger interno, valori di misurazione in formato aperto leggibili via USB
  • Autotest apparecchio per completa analisi dello stato
  • Interfaccia per computer: Ethernet
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 14.1 cu. ft.
Capacità (sistema imperiale) ripiano 66.1 lb.
Capacità (sistema metrico) ripiano 30 kg
Descrizione KB ECO 400 Incubatrici con raffreddamento termoelettrico ecologico (E6.2) (230V)
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 400 L
Materiale camera Acciaio inox
Tecnologia sensore CO2 No Sensor
Convection Type Forzata
Lighting Nessuna illuminazione
Materiale acciaio inossidabile
N. di ripiani 2 std./15 max.
Controllo dell'ossigeno None
Tipo di spina CEE
Temperature Range (Metric) 0°C to 70°C (Max. Ambient -26°C)
Tipo Refrigerated Incubator
Display LCD
Modello KBECO400-230V
Dimensioni interne (L x P x A) 390 x 570 x 1200 mm
Peso (sistema metrico) 196 kg
Tensione 200/230 V
Wattage 1.2 kW
Amperaggio 16 A
Frequenza 50/60 Hz