Learn More
BINDER™ Serie KB ECO - Incubatori refrigerati, con tecnologia Peltier eco-compatibile
BIOPHARMA
Codice prodotto. 17572885 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
247 L
700 L
1020 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
17572885 700 L Pezzo
17582885 1020 L Pezzo
17562885 247 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 17572885 Fornitore BINDER™ N. del fornitore 90200424
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13905.00€
    12066.43€ / pezzi 1
    Risparmia 1838.57€
    13% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Grazie alla tecnologia Peltier, con cessione del calore brevettata, il nuovo incubatore refrigerato KB ECO è una delle camere refrigerate più efficienti sul mercato. Inoltre, mediante la tecnologia Peltier, la serie KB ECO è particolarmente silenziosa.
  • Intervallo di temperatura da 0°C a +70°C, (max. 28°C sotto la temperatura ambiente)
  • Tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™
  • Regolazione elettrica della temperatura grazie al modulo Peltier con cessione del calore di nuova concezione
  • Porta interna in vetro di sicurezza
  • Camera interna realizzata interamente in acciaio inox
  • 2 griglie inseribili in acciaio inox
  • Foro di accesso con tappo in silicone Ø 30 mm
  • Display LCD per la visualizzazione della temperatura, nonché di informazioni supplementari e allarmi
  • Data Logger interno, valori di misurazione in formato aperto leggibili via USB
  • Autotest apparecchio per completa analisi dello stato
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 24.7 cu. ft.
Capacità (sistema imperiale) ripiano 99.2 lb.
Capacità (sistema metrico) ripiano 45 kg
Descrizione KBECO720-230V, Standard, Serie KB ECO - Incubatori refrigerati con tecnologia Peltier eco-compatibile, 700 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 700 L
Materiale camera Acciaio inox
Tecnologia sensore CO2 No Sensor
Convection Type Forzata
Lighting Nessuna illuminazione
Materiale acciaio inossidabile (18/8)
N. di ripiani 2
Controllo dell'ossigeno None
Tipo di spina CEE
Temperature Range (Metric) 0°C a +70°C (max. 28°C temperatura ambiente)
Tipo Refrigerated Incubator
Display LCD Screen
Modello KBECO720-230V
Dimensioni interne (L x P x A) 973 x 576 x 1250 mm
Dimensioni (L x P x A) 1255 x 1013 x 1925 mm
Peso (sistema metrico) 272 kg
Tensione 200/230 V
Wattage 1.3 kW
Amperaggio 5.8 A
Frequenza 50/60 Hz