Learn More
BINDER™ Serie KBF-S
BIOPHARMA
Codice prodotto. 17865081 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
KBFSECO400-230V
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Dimensione della confezione
17865081 KBFSECO400-230V Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 17865081 Fornitore BINDER™ N. del fornitore 90200463
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15990.00€
    12978.85€ / pezzi 1
    Risparmia 3011.15€
    18% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Grazie alla tecnologia Peltier, con cessione del calore brevettata, la nuova camera climatica per test di stabilità KBF-S ECO è una delle camere climatiche per test di stabilità più efficienti sul mercato. Mediante la tecnologia Peltier, la serie KBF-S ECO, inoltre, è particolarmente silenziosa.
  • Intervallo di temperatura: da 0°C a +70°C (max. 24°C sotto la temperatura ambiente)
  • Intervallo di umidità: dal 10% u.r. all’80% u.r.
  • Tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™
  • Alimentazione idrica indipendente mediante tanica 
  • Display LCD per la visualizzazione di temperatura e umidità, nonché informazioni supplementari e allarmi
  • Data Logger interno, valori di misurazione in formato aperto leggibili via USB
  • Autotest apparecchi per completa analisi dello stato
  • Camera interna realizzata interamente in acciaio inox
  • 2 griglie inseribili in acciaio inox, inclusi reggi-ripiano
  • Foro di accesso con tappo in silicone Ø 30 mm, a sinistra
  • Interfaccia per computer: Ethernet
Specifications
Capacità (sistema metrico) ripiano 30 kg
Descrizione Standard
Capacità (sistema metrico) 400 L
Materiale camera Acciaio inox
Lighting No lightning
Materiale Powder-coated Cold Rolled Steel
N. di ripiani 2
Tipo di spina CEE
Umidità relativa 10 to 80%
Temperature Range (Metric) 0°C to 70°C (Max. Ambient -26°)
Tipo Environmental Chamber
Display LCD
Modello KBFSECO400-230V
Dimensioni interne (L x P x A) 390 x 570 x 1200 mm
Peso (sistema metrico) 192 kg
Tensione 200/230 V
Wattage 1.1 kW
Amperaggio 16 A
Frequenza 50/60 Hz