Learn More
BINDER™ Series KBF-S ECO Solid.Line - Constant Climate Chamber, with Peltier Technology
BIOPHARMA
Codice prodotto. 17333693 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
247 L
700 L
1020 L
Dimensioni interne (L x P x A):
650 x 485 x 785 mm
973 x 576 x 1250 mm
973 x 836 x 1250 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensioni interne (L x P x A) Dimensione della confezione
17333693 247 L 650 x 485 x 785 mm Pezzo
17343693 700 L 973 x 576 x 1250 mm Pezzo
17353693 1020 L 973 x 836 x 1250 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 17333693 Fornitore BINDER™ N. del fornitore 90200416
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12895.00€
    10466.63€ / pezzi 1
    Risparmia 2428.37€
    18% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Thanks to thermoelectric cooling technology with patented heat dissipation, the KBF-S ECO climatic chamber is one of the most energy-efficient constant climate chambers on the market. The thermoelectric cooling technology means the KBF-S ECO series is also very quiet during operation.
  • Temperature range: 0°C to +70°C (max. 24 °C under ambient temperature)
  • Humidity range: 10% to 80% RH
  • APT.line™ preheating chamber technology
  • Independent water supply via tank
  • LCD to display temperature and humidity along with additional information and alarms
  • Internal data logger, measured values can be read out in open format via USB
  • Unit self-test for comprehensive status analysis
  • Inner chamber made completely of stainless steel
  • 2 stainless steel racks, including shelf carrier
  • Access port with silicone plug, 30 mm dia., left
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 8.7 cu. ft.
Capacità (sistema imperiale) ripiano 66.1 lb.
Capacità (sistema metrico) ripiano 30 kg
Descrizione KBFSECO240-230V, standard, Serie KBF-S Solid.Line - Camere climatiche per test di stabilità con tecnologia Peltier, 247 L, 230V 1∼ 50/60 Hz
Capacità (sistema metrico) 247 L
Materiale camera Acciaio inox
Lighting Nessuna illuminazione
Materiale acciaio inossidabile
N. di ripiani 2 std./9 max.
Tipo di spina NEMA 5-20P
Umidità relativa Dal 10 al 95%
Temperature Range (Metric) (max. 28°C temperatura ambiente) : 0°C a +70°C
Tipo Climate Chamber
Display LCD
Modello KBFSECO240-230 V
Dimensioni interne (L x P x A) 650 x 485 x 785 mm
Dimensioni (L x P x A) 1108 x 921 x 1461 mm
Peso (sistema metrico) 146 kg
Tensione 200 V
Wattage 0.8 kW
Amperaggio 3,5 A
Frequenza 50/60 Hz