Learn More
BINDER™ Serie KT - Incubatori refrigerati, con tecnologia Peltier
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15659115 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
53 L
102 L
163 L
Dimensioni (L x P x A):
680 x 695 x 635 mm
880 x 815 x 715 mm
880 x 815 x 1025 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
15659115 102 L 880 x 815 x 715 mm Pezzo
15649115 53 L 680 x 695 x 635 mm Pezzo
15639115 163 L 880 x 815 x 1025 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 15659115 Fornitore BINDER™ N. del fornitore 90200313
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6145.00€
    5452.80€ / pezzi 1
    Risparmia 692.20€
    11% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
La serie KT convince per l'abbinamento tra prestazioni soddisfacenti, efficienza e compatibilità ambientale impressionanti. L'incubatore KT è moderno nell'applicazione e delicato sui campioni.
  • Intervallo di temperatura: da 4 °C fino a 100 °C
  • Tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™
  • Velocità della ventola regolabile
  • Raffreddamento elettrico con modulo Peltier
  • Controller con programmazione in tempo reale e per fasce orarie
  • Visualizzazione su monitor LCD
  • Inserimento tramite pulsante con manopola
  • Porta interna in vetro di sicurezza (ESG)
  • 2 griglie inseribili in acciaio inox
  • Impilabile
  • Dispositivo di sicurezza di temperatura classe 3.1 (DIN 12880) con allarme di temperatura acustico e visivo
  • Interfaccia per computer: Ethernet
  • Registrazione interna dei dati rilevati e interfaccia USB
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 3.6 cu. ft.
Capacità (sistema imperiale) ripiano 66.1 lb.
Capacità (sistema metrico) ripiano 30 kg
Descrizione KT115-230V, standard, Serie KT - Incubatori refrigerati con tecnologia Peltier, 102 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 102 L
Materiale camera Acciaio inox
Tecnologia sensore CO2 No Sensor
Convection Type APT.Line Preheating Chamber Technology
Lighting Nessuna illuminazione
Materiale acciaio inossidabile
N. di ripiani 2
Controllo dell'ossigeno None
Tipo di spina NEMA 5-20P
Temperature Range (Metric) da 4 °C a 100 °C
Tipo Refrigerated Incubator
Display LCD Screen
Modello KT115-230V
Dimensioni interne (L x P x A) 600 x 355 x 455 mm
Dimensioni (L x P x A) 880 x 815 x 715 mm
Larghezza (sistema imperiale) 33.9 in.
Larghezza (sistema metrico) 860 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 600 mm
Altezza (sistema metrico) 715 mm
Altezza (sistema metrico) interno 455 mm
Depth (Metric) Interior 355 mm
Peso (sistema metrico) 83 kg
Requisiti elettrici 230 V, 50/60 Hz, 10 A
Tensione 200 V
Wattage 0,7 kW
Amperaggio 3,1 A
Frequenza 50/60 Hz