Learn More
BINDER™ Serie LIT MK - Camere per test di batterie con attrezzatura di sicurezza per rapidi cambi di temperatura
Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Descrizione
Vantaggi
- Sicurezza garantita grazie a una gamma completa di misure di protezione
- Condizioni climatiche omogenee grazie alla camera di preriscaldamento APT.line™
- Programmazione e rilevamento dei dati completi
- Buona visuale sui campioni grazie a un’ampia finestra di controllo riscaldata
Caratteristiche importanti
- Intervallo di temperatura: da -40 °C a +110 °C
- Dispositivo di sicurezza di temperatura indipendente di classe 2 con temperatura impostata di +120 °C
- Serranda di sovrapressione reversibile in acciaio inox, montata sull’apparecchio in posizione centrale superiore
- Dispositivo di chiusura sportello ampliato con fermi rafforzati
- Monitoraggio dei valori di CO, H2, O2 e della temperatura nell’atmosfera del vano di prova
- Dispositivo di intertizzazione
- Dispositivo di spegnimento degli incendi a CO2
- Tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™
- Protezione anticondensa programmabile per i campioni
- Finestra di controllo riscaldata con illuminazione LED del vano interno
- BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition
- Controller touch-screen intuitivo con programmazione in tempo reale e per fasce orarie
- Data Logger interno, valori di misurazione in formato aperto leggibili via USB
- Foro di accesso con tappo in silicone (modello 240) 50 mm, a sinistra
- 2 fori di accesso con tappo in silicone (modello 720) 80 mm, a sinistra e a destra
- Dispositivo di sicurezza di temperatura indipendente regolabile di classe 2 (DIN 12880) con allarme visivo
- Interfaccia computer: Ethernet
- Presa 230 V sull'elemento di comando laterale a destra
- 1 griglia inseribile in acciaio inox, a posizionamento libero
- Fluido refrigerante senza CFC R-452A
- Raffreddamento tramite macchina frigorifera a compressione
- TÜV SÜD certifica che le camere per test di batterie LIT MK 240 e LIT MK 720 sono idonee per la classe di pericolosità EUCAR livello 6
Attrezzatura opzionale
- Dispositivo elettromeccanico di chiusura sportello
- Fori di accesso supplementari di diversa grandezza e ubicazione
- Multi Management Software APT-COM - gestione, registrazione e documentazione dei parametri dell’apparecchio
- Servizi - ampia gamma di prestazioni di assistenza tecnica a garanzia di un corretto funzionamento dell’apparecchio
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) ripiano | 30 kg |
| Tipo di unità di controllo | Touchscreen |
| Uscite dati | Ethernet, USB |
| Descrizione | LITMK240-400V, standard, Serie LIT MK - Camere per test di batterie con attrezzatura di sicurezza per rapidi cambi di temperatura, 228 L, 400 V 3∼ 50 Hz |
| Capacità (sistema metrico) | 228 L |
| Materiale camera | Acciaio inox |
| Convection Type | APT.Line Technology |
| Lighting | LED |
| Materiale | Powder-coated Cold Rolled Steel |
| N. di ripiani | 1 |
| Vedi altri risultati |