Learn More
BINDER™ Serie M Classic.Line - Stufe di essiccazione/riscaldamento, a convezione forzata e con estese funzioni di programmazione
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15692086 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
53 L
115 L
240 L
400 L
720 L
Dimensioni (L x P x A):
635 x 665 x 780 mm
835 x 645 x 865 mm
1035 x 850 x 985 mm
1235 x 870 x 1190 mm
1235 x 970 x 1695 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensioni (L x P x A) unitSize
15692086 53 L 635 x 665 x 780 mm Pezzo
15602096 115 L 835 x 645 x 865 mm Pezzo
15612096 240 L 1035 x 850 x 985 mm Pezzo
15622096 400 L 1235 x 870 x 1190 mm Pezzo
15632096 720 L 1235 x 970 x 1695 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15692086 Fornitore BINDER™ N. del fornitore 90100201
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Offrendo una temperatura massima di 300 °C e molteplici possibilità di programmazione, le camere della serie M risultano ideali per le prove dei materiali e i test di invecchiamento. La potente turbina ad aria assicura un rapido riscaldamento.
  • Intervallo di temperatura: temperatura ambiente da più 5 °C fino a 300 °C
  • Tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™
  • Velocità della ventola regolabile
  • Aletta dell'aria comandata da programma
  • Controller colori LCD con programmazione per fasce temporali
  • 2 griglie inseribili cromate
  • Dispositivo di sicurezza di temperatura indipendente regolabile classe 2 (DIN 12880) con allarme visivo
  • Interfaccia per computer: RS 422
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 1.9 cu. ft.
Materiale camera acciaio inossidabile
Tipo di convezione Forzata
Descrizione M053-230V, standard, Serie M Classic.Line - Stufe di essiccazione/riscaldamento a convezione forzata e con estese funzioni di programmazione, 53 L, 230 V 1∼ 50/60 Hz
Capacità (sistema metrico) 53 L
Temperatura (sistema metrico) temperatura ambiente più 5 °C fino a 300 °C
Tipo Drying and Heating Chamber
Display Display a colori LCD
Materiale Acciaio inox
Carico ripiano max 15 kg
Modello M053-230V
N. di ripiani 2 std./5 max.
Tipo di spina NEMA 5-20P
Dimensioni interne (L x P x A) 400 x 340 x 400 mm
Dimensioni (L x P x A) 635 x 665 x 780 mm
Peso (sistema imperiale) 134 lb.
Peso (sistema metrico) 61 kg
Requisiti elettrici 230 V, 50/60 Hz, 1.2 kW, 1 Phase
Tensione 230 V
Wattage 1,2 kW
Amperaggio 5,3 A
Frequenza 50/60 Hz
Tecnologia a convezione APT.Line Technology