Learn More
BINDER™ Serie MK - Camere climatiche di simulazione ambientale, per rapidi cambi di temperatura
BIOPHARMA
Codice prodotto. p-7227214 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 L
115 L
228 L
734 L
Dimensioni (L x P x A):
732 x 832 x 1445 mm
1000 x 935 x 1725 mm
1135 x 1000 x 1710 mm
1620 x 1195 x 2005 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
15993042 60 L 732 x 832 x 1445 mm Pezzo
15903052 115 L 1000 x 935 x 1725 mm Pezzo
15913052 228 L 1135 x 1000 x 1710 mm Pezzo
15923052 734 L 1620 x 1195 x 2005 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 15993042 Fornitore BINDER™ N. del fornitore 90200374
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
La camera BINDER MK è indicata per tutte le prove termiche in un intervallo tra -40 °C a 180 °C. Unica è la simulazione ottenuta con la tecnologia della camera di preriscaldamento APT.line™. Un'alternativa intelligente alle costose soluzioni personalizzate per le prove cicliche di temperatura.
  • Intervallo di temperatura: da -40 °C fino a 180 °C
  • Tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™
  • Protezione anticondensa programmabile per i campioni
  • Finestra di controllo riscaldata con illuminazione del vano interno a LED
  • BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition
  • Sistema diagnostico con allarme acustico e visivo
  • Controller touch-screen intuitivo con programmazione in tempo reale e per fasce orarie
  • Data logger interno, valori di misurazione in formato aperto leggibili via USB
  • Dispositivo di sicurezza di temperatura indipendente regolabile classe 2 (DIN 12880) con allarme visivo
  • 4 rotelle, due con freno di stazionamento
  • Interfaccia per computer: Ethernet
  • Funzione rampa regolabile
  • Registratore a nastro continuo integrato
  • Orologio in tempo reale
  • Riscaldamento sportello
  • 1 griglia inseribile in acciaio inox
  • Vano interno in acciaio inox
  • Refrigerante R-452A senza CFC
  • Raffreddamento tramite macchina frigorifera a compressione
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 2.1 cu. ft.
Capacità (sistema imperiale) ripiano 33.1 lb.
Capacità (sistema metrico) ripiano 15 kg
Descrizione MK056-230V, standard, Serie MK - Camere climatiche di simulazione ambientale per rapidi cambi di temperatura, 60 L, 230 V 1∼ 50 Hz
Capacità (sistema metrico) 60 L
Materiale camera Acciaio inox
Lighting Nessuna illuminazione
Materiale acciaio inossidabile
N. di ripiani 1 std./4 max.
Tipo di spina CEE
Umidità relativa Nessun controllo dell'umidità
Temperature Range (Metric) -40°C to +180°C
Tipo Climate Chamber
Display TFT tattile
Modello MK056-230V
Dimensioni interne (L x P x A) 400 x 350 x 420 mm
Dimensioni (L x P x A) 732 x 832 x 1445 mm
Peso (sistema metrico) 165 kg
Tensione 230 V
Wattage 2,8 kW
Amperaggio 12,5 A
Frequenza 50 Hz