Learn More
BINDER™ Serie MK - Camere climatiche di simulazione ambientale, per rapidi cambi di temperatura
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15913052 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 L
115 L
228 L
734 L
Dimensioni (L x P x A):
732 x 832 x 1445 mm
1000 x 935 x 1725 mm
1135 x 1000 x 1710 mm
1620 x 1195 x 2005 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensioni (L x P x A) unitSize
15913052 228 L 1135 x 1000 x 1710 mm Pezzo
15993042 60 L 732 x 832 x 1445 mm Pezzo
15903052 115 L 1000 x 935 x 1725 mm Pezzo
15923052 734 L 1620 x 1195 x 2005 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 15913052 Fornitore BINDER™ N. del fornitore 90200376
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
La camera BINDER MK è indicata per tutte le prove termiche in un intervallo tra -40 °C a 180 °C. Unica è la simulazione ottenuta con la tecnologia della camera di preriscaldamento APT.line™. Un'alternativa intelligente alle costose soluzioni personalizzate per le prove cicliche di temperatura.
  • Intervallo di temperatura: da -40 °C fino a 180 °C
  • Tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™
  • Protezione anticondensa programmabile per i campioni
  • Finestra di controllo riscaldata con illuminazione del vano interno a LED
  • BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition
  • Sistema diagnostico con allarme acustico e visivo
  • Controller touch-screen intuitivo con programmazione in tempo reale e per fasce orarie
  • Data logger interno, valori di misurazione in formato aperto leggibili via USB
  • Dispositivo di sicurezza di temperatura indipendente regolabile classe 2 (DIN 12880) con allarme visivo
  • 4 rotelle, due con freno di stazionamento
  • Interfaccia per computer: Ethernet
  • Funzione rampa regolabile
  • Registratore a nastro continuo integrato
  • Orologio in tempo reale
  • Riscaldamento sportello
  • 1 griglia inseribile in acciaio inox
  • Vano interno in acciaio inox
  • Refrigerante R-452A senza CFC
  • Raffreddamento tramite macchina frigorifera a compressione
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 8.1 cu. ft.
Capacità (sistema imperiale) ripiano 66.1 lb.
Capacità (sistema metrico) ripiano 30 kg
Descrizione MK240-400V, standard, Serie MK - Camere climatiche di simulazione ambientale per rapidi cambi di temperatura, 228 L, 400 V 3∼ 50 Hz
Capacità (sistema metrico) 228 L
Materiale camera Acciaio inox
Lighting Nessuna illuminazione
Materiale acciaio inossidabile
N. di ripiani 1 std./6 max.
Tipo di spina CEE
Umidità relativa Nessun controllo dell'umidità
Temperature Range (Metric) -40°C to +180°C
Tipo Climate Chamber
Display TFT tattile
Modello MK240-400V
Dimensioni interne (L x P x A) 735 x 443 x 700 mm
Dimensioni (L x P x A) 1135 x 1000 x 1710 mm
Peso (sistema metrico) 340 kg
Tensione 400 V
Wattage 5,6 kW
Amperaggio 16 A
Frequenza 50 Hz