Learn More
BINDER™ Series MKF - Dynamic Climate Chamber, for Rapid Temperature Changes with Humidity Control
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16449110 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
115 L
228 L
60 L
734 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
16449110 60 L Pezzo
16400311 115 L Pezzo
16469665 228 L Pezzo
16479665 734 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 16449110 Fornitore BINDER™ N. del fornitore 90200378
Keep Your Samples Cool
Usa il codice promozionale 27999
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
An MKF Series environmental simulation chamber is ideally suited for any cold and heat testing based on current temperature and climate testing methods according to DIN and IEC standards. The comprehensive standard equipment for this environmental simulation chamber ensures ease of operation.
  • Temperature range: -40°C to +180°C
  • Humidity range: 10% to 98% RH
  • APT.line™ preheating chamber technology
  • Programmable condensation protection for test material
  • Heated viewing window with LED interior lighting
  • Humidity regulation with capacitative humidity sensor and vapor humidification
  • BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition
  • Troubleshooting system with visual and audible alarms
  • Intuitive touchscreen controller with time-segment and real-time programming
  • 4 castors, two with brakes
  • Computer interface: Ethernet
  • Adjustable ramp function
  • Integrated chart recorder
  • Real-time clock
  • Door heating
  • 1 stainless steel rack
  • Complete safety connection kit for water supply and drainage, up to 1 m height
  • Inner chamber made of stainless steel
  • CFC-free refrigerant R-452A
  • Cooling with compressor cooling unit
Specifica
Tipi di allarme Audible, Visual
Capacità (sistema imperiale) 2.1 cu. ft.
Capacità (sistema imperiale) ripiano 33.1 lb.
Capacità (sistema metrico) ripiano 15 kg
Certificazione/Conformità DIN 12880 - Class 2 Independent Adjustable Temperature Safety Device with Visual Alarm
Uscite dati BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition
Descrizione MKF056-230V, standard, Serie MKF - Camere climatiche di simulazione ambientale per rapidi cambi di temperatura, con regolazione dell'umidità, 60 L, 230 V 1∼ 50 Hz
Capacità (sistema metrico) 60 L
Materiale camera Acciaio inox
Lighting LED
Materiale acciaio inossidabile
N. di ripiani 1 std./4 max.
Tipo di spina CEE
Umidità relativa 10 to 98% r.F.
Temperature Range (Metric) -40°C to +180°C
Tipo Environmental Chamber
Display TFT tattile
Intervallo di umidità 10% to 98% RH
Sensore di umidità Capacitative
Sorgente umidità Vapor
Include Heated Viewing Window
Modello MKF056-230V
N. di ruote 4 (with 2 brakes)
Dimensione della porta 50 mm (Left)
Tempo di intervallo programmabile Yes
Refrigerante CFC-free Refrigerant R-404 A
Materiale del ripiano acciaio inossidabile
Capacità bottiglia lavaggio/scarto 20 L
Dimensioni interne (L x P x A) 400 x 348 x 420 mm
Dimensioni (L x P x A) 735 x 835 x 1445 mm
Dimensions (LxWxH) Interior 348 x 400 x 420 mm
Peso (sistema metrico) 175 kg
Tensione 230 V
Wattage 2,8 kW
Amperaggio 12,5 A
Frequenza 50 Hz