Learn More
BINDER™ Serie MKT - Camere climatiche di simulazione ambientale, per rapidi cambi di temperatura, con intervallo di bassa temperatura esteso
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15933052 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
115 L
228 L
734 L
Dimensioni (L x P x A):
1000 x 915 x 1715 mm
1135 x 1000 x 1940 mm
1620 x 1195 x 2005 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
15933052 115 L 1000 x 915 x 1715 mm Pezzo
15985711 228 L 1135 x 1000 x 1940 mm Pezzo
15943052 734 L 1620 x 1195 x 2005 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 15933052 Fornitore BINDER™ N. del fornitore 90200385
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
La serie MKT di BINDER è così straordinaria perché offre intervalli di temperatura compresi tra -70 °C e 180 °C e tutti i vantaggi della simulazione naturale. Questo apparecchio soddisfa i massimi requisiti di precisione e prestazioni nelle prove cicliche di temperatura.
  • Intervallo di temperatura: da -70 °C fino a 180 °C
  • 4 contatti a relè a potenziale zero
  • Tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™
  • Protezione anticondensa programmabile per i campioni
  • Finestra di controllo riscaldata con illuminazione del vano interno a LED
  • BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition
  • Sistema diagnostico con allarme acustico e visivo
  • Controller touch-screen intuitivo con programmazione in tempo reale e per fasce orarie
  • Data logger interno, valori di misurazione in formato aperto leggibili via USB
  • Dispositivo di sicurezza di temperatura indipendente regolabile classe 2 (DIN 12880) con allarme visivo
  • 4 rotelle, due con freno di stazionamento
  • Interfaccia per computer: Ethernet
  • Funzione rampa regolabile
  • Registratore a nastro continuo integrato
  • Orologio in tempo reale
  • Riscaldamento sportello
  • Griglia inseribile in acciaio inox
  • Vano interno in acciaio inox
  • Refrigeranti R-452A ed R-23 senza CFC
  • Raffreddamento tramite macchina frigorifera a compressione in cascata
Specifica
Capacità (sistema metrico) ripiano 30 kg
Descrizione MKT115-400V, standard, Serie MKT - Camere climatiche di simulazione ambientale per rapidi cambi di temperatura, con intervallo di bassa temperatura esteso, 115 L, 400 V 3∼ 50 Hz
Capacità (sistema metrico) 115 L
Materiale camera Acciaio inox
Lighting No Lighting
Materiale Powder-coated Cold Rolled Steel
N. di ripiani 1
Tipo di spina CEE
Temperature Range (Metric) -70°C to +180°C
Tipo Temperature Test Chamber
Display TFT tattile
Modello MKT115-400V
Dimensioni interne (L x P x A) 600 x 400 x 480 mm
Dimensioni (L x P x A) 1000 x 915 x 1715 mm
Peso (sistema metrico) 305 kg
Tensione 400 V
Wattage 5,5 kW
Amperaggio 13 A
Frequenza 50 Hz