Learn More
BINDER™ Serie MKT - Camere climatiche di simulazione ambientale, per rapidi cambi di temperatura, con intervallo di bassa temperatura esteso
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15985711 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
115 L
228 L
734 L
Dimensioni (L x P x A):
1000 x 915 x 1715 mm
1135 x 1000 x 1940 mm
1620 x 1195 x 2005 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
15985711 228 L 1135 x 1000 x 1940 mm Pezzo
15933052 115 L 1000 x 915 x 1715 mm Pezzo
15943052 734 L 1620 x 1195 x 2005 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 15985711 Fornitore BINDER™ N. del fornitore 90200386
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
La serie MKT di BINDER è così straordinaria perché offre intervalli di temperatura compresi tra -70 °C e 180 °C e tutti i vantaggi della simulazione naturale. Questo apparecchio soddisfa i massimi requisiti di precisione e prestazioni nelle prove cicliche di temperatura.
  • Intervallo di temperatura: da -70 °C fino a 180 °C
  • 4 contatti a relè a potenziale zero
  • Tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™
  • Protezione anticondensa programmabile per i campioni
  • Finestra di controllo riscaldata con illuminazione del vano interno a LED
  • BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition
  • Sistema diagnostico con allarme acustico e visivo
  • Controller touch-screen intuitivo con programmazione in tempo reale e per fasce orarie
  • Data logger interno, valori di misurazione in formato aperto leggibili via USB
  • Dispositivo di sicurezza di temperatura indipendente regolabile classe 2 (DIN 12880) con allarme visivo
  • 4 rotelle, due con freno di stazionamento
  • Interfaccia per computer: Ethernet
  • Funzione rampa regolabile
  • Registratore a nastro continuo integrato
  • Orologio in tempo reale
  • Riscaldamento sportello
  • Griglia inseribile in acciaio inox
  • Vano interno in acciaio inox
  • Refrigeranti R-452A ed R-23 senza CFC
  • Raffreddamento tramite macchina frigorifera a compressione in cascata
Specifica
Capacità (sistema metrico) ripiano 30 kg
Descrizione MKT240-400V, standard, Serie MKT - Camere climatiche di simulazione ambientale per rapidi cambi di temperatura, con intervallo di bassa temperatura esteso, 228 L, 400 V 3∼ 50 Hz
Capacità (sistema metrico) 228 L
Materiale camera Acciaio inox
Lighting No Lighting
Materiale Powder-coated Cold Rolled Steel
N. di ripiani 1
Tipo di spina CEE
Temperature Range (Metric) -70°C to +180°C
Tipo Temperature Test Chamber
Display TFT tattile
Modello MKT240-400V
Dimensioni interne (L x P x A) 735 x 443 x 700 mm
Dimensioni (L x P x A) 1135 x 1000 x 1940 mm
Peso (sistema metrico) 380 kg
Tensione 400 V
Wattage 6,5 kW
Amperaggio 16 A
Frequenza 50 Hz