Learn More
BINDER™ Series VD Vacuum Drying Chamber for Non-Flammable Solvents
Codice prodotto. 16684392 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
119 L
24 L
55 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
16684392 55 L Pezzo
16608012 24 L Pezzo
16656483 119 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 16684392 Fornitore BINDER™ N. del fornitore 96300002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10443.07€
    9304.00€ / pezzi 1
    Risparmia 1139.07€
    10% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
The VD Series Vacuum Drying Chamber delivers impressive performance through its precise temperature control and gentle drying. The patented expansion rack technology from BINDER also optimizes heat transfer. The shelves can be repositioned for flexible placement and the interior of the chamber is easy to clean.
  • Temperature range: +9°C above ambient temperature to +220°C
  • Controller with digital display of pressure and temperature
  • Program-controlled drying monitoring with automatic ventilation at end of process
  • Internal data logger, measured values can be read out in open format via USB
  • 1 aluminum expansion rack, can be custom-positioned
  • Inert gas connection
  • Universal access port DN 16 - for the introduction of external measuring devices
  • Shatterproof, spring-mounted safety glass panel
  • Large viewing window with option of interior lighting
  • Computer interface: Ethernet
  • 2 relay outputs, 24 V DC (max. 0.4 A)
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 1.9 cu. ft.
Materiale camera acciaio inossidabile
Descrizione VD056-230V, standard, Serie VD - Stufe di essiccazione a vuoto per solventi non infiammabili, 55 L, 230 V 1∼ 50/60 Hz
Capacità (sistema metrico) 55 L
Temperatura (sistema metrico) 10°C to 220°C
Tipo Vacuum Drying Oven
Display LCD
Materiale Acciaio inox
Modello VD056-230V
N. di ripiani 1 std./5 max.
Tipo di spina NEMA 5-20P
Intervallo del vuoto 0 to 1100 mbar
Dimensioni interne (L x P x A) 400 x 343 x 400 mm
Dimensioni (L x P x A) 638 x 645 x 837 mm
Peso (sistema metrico) 95 kg
Tensione 200 V
Wattage 1.4 kW
Amperaggio 6,1 A
Frequenza 50/60 Hz