Learn More
BINDER™ Series VDL Vacuum Drying Chamber for Flammable Solvents
Codice prodotto. 16659322 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
119 L
24 L
55 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
16659322 55 L Pezzo
16699682 24 L Pezzo
16666483 119 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16659322 Fornitore BINDER™ N. del fornitore 96300010
Edge
The VDL Series safety vacuum drying chambers ensure maximum safety when drying organic solvents. Explosion-protected unit with classification according to ATEX directive 2014/34/EU: EX II 2/3/- G IIB T3 Gb/Gc/- X.
  • Temperature range: +9°C above ambient temperature to +220°C
  • Controller with digital display of pressure and temperature
  • Program-controlled drying monitoring with automatic ventilation at end of process
  • Internal data logger, measured values can be read out in open format via USB
  • 1 aluminum expansion rack, can be custom-positioned
  • Inert gas connection
  • Universal access port DN 16 - for the introduction of external measuring devices
  • Shatterproof, spring-mounted safety glass panel
  • Large viewing window with option of interior lighting
  • Computer interface: Ethernet
  • 2 relay outputs, 24 V DC (max. 0.4 A)
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 1.9 cu. ft.
Materiale camera acciaio inossidabile
Descrizione VDL056-230V, standard, Serie VDL - Stufe di essiccazione a vuoto per solventi infiammabili, 55 L, 230 V 1∼ 50/60 Hz
Capacità (sistema metrico) 55 L
Temperatura (sistema metrico) 10°C to 110°C
Tipo Vacuum Drying Oven
Display TFT Touch
Materiale Acciaio inox
Modello VDL056-230V
N. di ripiani 2 std./5 max.
Tipo di spina NEMA 5-20P
Intervallo del vuoto 0 to 1100 mbar
Dimensioni interne (L x P x A) 400 x 343 x 400 mm
Dimensioni (L x P x A) 638 x 679 x 837 mm
Peso (sistema metrico) 104 kg
Tensione 200 V
Wattage 1.4 kW
Amperaggio 6,1 A
Frequenza 50/60 Hz