Learn More
BINDER™ Series VDL Vacuum Drying Chamber for Flammable Solvents
Codice prodotto. 16699682 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
119 L
24 L
55 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
16699682 24 L Pezzo
16659322 55 L Pezzo
16666483 119 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 16699682 Fornitore BINDER™ N. del fornitore 96300009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15805.56€
    14360.00€ / pezzi 1
    Risparmia 1445.56€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
The VDL Series safety vacuum drying chambers ensure maximum safety when drying organic solvents. Explosion-protected unit with classification according to ATEX directive 2014/34/EU: EX II 2/3/- G IIB T3 Gb/Gc/- X.
  • Temperature range: +9°C above ambient temperature to +220°C
  • Controller with digital display of pressure and temperature
  • Program-controlled drying monitoring with automatic ventilation at end of process
  • Internal data logger, measured values can be read out in open format via USB
  • 1 aluminum expansion rack, can be custom-positioned
  • Inert gas connection
  • Universal access port DN 16 - for the introduction of external measuring devices
  • Shatterproof, spring-mounted safety glass panel
  • Large viewing window with option of interior lighting
  • Computer interface: Ethernet
  • 2 relay outputs, 24 V DC (max. 0.4 A)
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 0.8 cu. ft.
Materiale camera acciaio inossidabile
Descrizione VDL023-230V, standard, Serie VDL - Stufe di essiccazione a vuoto per solventi infiammabili, 24 L, 230 V 1∼ 50/60 Hz
Capacità (sistema metrico) 24 L
Temperatura (sistema metrico) 10°C to 110°C
Tipo Vacuum Drying Oven
Display TFT Touch
Materiale Acciaio inox
Modello VDL023-230V
N. di ripiani 2 std./4 max.
Tipo di spina NEMA 5-20P
Intervallo del vuoto 0 to 1100 mbar
Dimensioni interne (L x P x A) 285 x 295 x 285 mm
Dimensioni (L x P x A) 523 x 632 x 720 mm
Peso (sistema metrico) 72 kg
Tensione 200 V
Wattage 0.9 kW
Amperaggio 3,9 A
Frequenza 50/60 Hz