Learn More
Serine (L-Serine), Mikromol™
Codice prodotto. 17947784
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17947784 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17947784 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0359.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Serine (L-Serine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico L-Serine
CAS 56-45-1
Nomi componenti o analita L-Serine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C3 H7 N O3
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Serine, (S)-2-amino-3-hydroxypropanoic acid,, (-)-Serine, (S)-2-Amino-3-hydroxypropanoic acid, (S)-Serine, (S)-alpha-Amino-beta-hydroxypropionic acid, 1: PN: US20090069547 PAGE: 10 claimed protein, 225: PN: EP2071334 SEQID: 242 claimed protein, 225: PN: WO2009077864 SEQID: 242 claimed protein, 6: PN: WO2012061268 SEQID: 6 claimed protein, L-(-)-Serine, L-3-Hydroxy-2-aminopropionic acid, L-Ser, beta-Hydroxy-L-alanine
InChI Formula InChI=1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1
SMILES N[C@@H](CO)C(=O)O
IUPAC Name (2S)-2-amino-3-hydroxypropanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 105.09
Quantità 250 mg
Peso formulazione 105.0426 g/mol