Learn More
BRANDTECH™ seripettor™ pro Pump Assembly
Codice prodotto. 15643987 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
15643987 2 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15643987 Fornitore BRANDTECH™ N. del fornitore 704551
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.00€
    126.91€ / pezzi 1
    Risparmia 14.09€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 29-01-2027
For seripettor™ pro actuating unit
  • PPO
  • PEI (UV protection)
  • Hastaloy lifting spring
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Product Type Pump Assembly
    Volume (sistema metrico) 2 mL