Learn More
Globe Scientific Serological Pipet Storage Rack
Codice prodotto. 31921924 Sfoglia Tutto Globe Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
Red
White
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
31921924 White Pezzo
31921938 Blue Pezzo
31923616 Red Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 31921924 Fornitore Globe Scientific N. del fornitore 1685W
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Four angled compartments protect and organize glass or plastic serological pipets
  • Durable ABS construction for scratch resistance and easy cleaning
  • Strong magnets on both sides for secure mounting to most metal surfaces
  • Rack can stand on flat surfaces without mounting
  • Two included accessory attachments keep pipet fillers and bulbs within reach
  • Side windows allow for easy viewing of pipet size and inventory
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore White
Capacità Serological Pipets
Materiale ABS with Mounting Magnets
Posizioni 4
Forma Rectangular
Sovrapponibile No
Sterilità Non-sterile
Product Type Side-mounted Pipet Holder
Ripiani 4 Tiers
Altezza (sistema metrico) 395 mm
Matrice 1 x 4
Larghezza (sistema metrico) 85 mm