Learn More
Falcon™ Pipetta sierologica, tripla confezione, plastica/plastica, sfusa
Codice prodotto. 30093043
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 200
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
30093043 50 mL pezzi 200
30093039 1 mL pezzi 1000
30093038 2 mL pezzi 1000
30093041 5 mL pezzi 200
30093040 10 mL pezzi 200
30093042 25 mL pezzi 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 30093043 Fornitore Falcon™ N. del fornitore 355029
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Le pipette Corning confezionate in tripla confezione rappresentano una rivoluzione in termini di sicurezza e praticità. Questo imballaggio protegge il prodotto dalla contaminazione esterna ed è ideale per le camere bianche di laboratorio.
  • Triplo confezionamento in due sacchi esterni
  • Prodotto e confezionato con materiali privi di animali
  • Livello di garanzia di sterilità (SAL) di 10-6
  • Testato USP Classe VI
  • Apirogeno
  • Non citotossico
  • Privo di RNasi/DNasi
  • Privo di DNA umano
  • Basso contenuto di particolato secondo USP 788
  • Dati estraibili disponibili su richiesta
  • Le strisce di lente d'ingrandimento codificate a colori facilitano la lettura del volume e la selezione della dimensione
  • Le graduazioni bidirezionali consentono di scegliere tra scale ascendenti e discendenti
  • Le graduazioni negative consentono un volume di lavoro aggiuntivo
  • Ogni pipetta è confezionata singolarmente in plastica ad apertura facile
  • Non è necessario effettuare la decontaminazione spruzzando alcol
  • Prodotto negli Stati Uniti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Plastic
Sterilità Sterile
Graduazioni Yes
Quantità 200/Pk.
Tipo di imballaggio Triple Bagged, Bulk
Colore Transparent
Volume (sistema metrico) 50 mL
Tipo Pipetta sierologica
Monouso Reusable
Unless otherwise specified, all products are for research use or general laboratory use only. Not intended for use in diagnostic or therapeutic procedures. Not for use in humans. These products are not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment. Corning Life Sciences makes no claims regarding the performance of these products for clinical or diagnostic applications.
Corning's products are not specifically designed and tested for diagnostic testing. Many Corning products, though not specific for diagnostic testing, can be used in the workflow and preparation of the test at the customers discretion. Customers may use these products to support their claims. We cannot make any claims or statements that our products are approved for diagnostic testing either directly or indirectly. The customer is responsible for any testing, validation, and/or regulatory submissions that may be required to support the safety and efficacy of their intended application.