Learn More
Serotonin Creatine Sulfate Monohydrate(5-Hydroxy Tryptamine Creatinine Sulfate Monohydrate), TRC
Codice prodotto. 30389336
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30389336 1 g -
30392548 250 mg 250mg
30397066 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30389336 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH9749901G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 61-47-2
Formula molecolare C10 H12 N2 O . C4 H7 N3 O . H2 O . H2 O4 S
Molecular Weight (g/mol) 405.43
Sinonimo 5-Hydroxytryptamine creatinine sulfate monohydrate
IUPAC Name 3-(2-aminoethyl)-1H-indol-5-ol;2-imino-1-methylimidazolidin-4-one;sulfuric acid;hydrate
SMILES O.CN1CC(=O)NC1=N.NCCc2c[nH]c3ccc(O)cc23.OS(=O)(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Serotonin creatine sulfate monohydrate
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C10H12N2O.C4H7N3O.H2O4S.H2O/c11-4-3-7-6-12-10-2-1-8(13)5-9(7)10;1-7-2-3(8)6-4(7)5;1-5(2,3)4;/h1-2,5-6,12-13H,3-4,11H2;2H2,1H3,(H2,5,6,8);(H2,1,2,3,4);1H2
Peso formulazione 405.1318