Learn More
Serotonin creatinine sulfate monohydrate, 99%
Codice prodotto. 10001450 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10001450 5 g Bottiglia in vetro 5g
10513301 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10001450 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 132680050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 61-47-2 | H2SO4·H2O | 405.42 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 61-47-2
Formula molecolare H2SO4·H2O
Molecular Weight (g/mol) 405.42
Numero MDL MFCD00149653
InChI Key BKCXVJIGPVULPX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo serotonin creatinine sulfate monohydrate, serotonin creatinin-sulfat-1-wasser, unii-6l522laq9u, serotonin creatine sulfate monohydrate, creatinina serotonin sulfuric acid hydrate, 1-benzo b thien-3-yl-3-1-pyrrolidinyl-1-propanone hydrochloride, 1-propanone, 1-benzo b thien-3-yl-3-1-pyrrolidinyl-, hydrochloride, sulfuric acid compound with 2-imino-1-methylimidazolidin-4-one and 3-2-aminoethyl-1h-indol-5-ol 1:1:1 hydrate, ccris 8960, serotonincreatininesulfatemonohydrate
PubChem CID 164531
IUPAC Name 3-(2-aminoethyl)-1H-indol-5-ol;2-amino-3-methyl-4H-imidazol-5-one;sulfuric acid;hydrate
SMILES CN1CC(=O)N=C1N.C1=CC2=C(C=C1O)C(=CN2)CCN.O.OS(=O)(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Serotonin creatinine sulfate monohydrate
Nota nome 99%
Punto di fusione 216°C to 219°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Indice di Merck 14, 8462
Informazioni di solubilità Solubility in water: freely soluble in water
Peso formulazione 405.42
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Serotonin creatinine sulfate monohydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.