Learn More
R&D Systems™ Serotonin hydrochloride
Codice prodotto. 30001419
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30001419 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30001419 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 3547/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    180.19€
    161.70€ / 50mg
    Risparmia 18.49€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
A Tocris product, part of R&D Systems. Endogenous 5-HT receptor agonist
Endogenous agonist at 5-HT receptors and endogenous substrate for 5-HT transporters. Neurotransmitter that has roles in regulation of mood, emesis, sexuality, sleep and appetite in vivo. Caged serotonin is also available (Cat.No. 3991).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Serotonin hydrochloride
CAS 153-98-0
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C10H13ClN2O
Peso formulazione 212.68
Purezza >99%
Peso molecolare 212.677