Learn More
Serotonin hydrochloride, 98%
Codice prodotto. 11464797
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
Codice prodotto. 11464797
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21263.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 153-98-0 | C10H13ClN2O | 212.677 g/mol
Serotonin hydrochloride is used as a neurotransmitter and function as an endogenous serotonin receptor agonist in various biochemical processes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Serotonin Hydrochloride is used as a neurotransmitter and function as an endogenous serotonin receptor agonist in various biochemical processes.
Solubility
Soluble in water, alcohol, hydrochloric acid and dimethyl sulfoxide. Insoluble in ether and chloroform.
Notes
Store in a cool place. Light sensitive and hygroscopic. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 153-98-0
Formula molecolare C10H13ClN2O
Molecular Weight (g/mol) 212.677
Numero MDL MFCD00012686
InChI Key MDIGAZPGKJFIAH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo serotonin hydrochloride, 5-hydroxytryptamine hydrochloride, 3-2-aminoethyl-1h-indol-5-ol hydrochloride, serotonin hcl, 5-hydroxytryptamine hcl, unii-gkn429m9vs, ccris 4420, 1h-indol-5-ol, 3-2-aminoethyl-, monohydrochloride, gkn429m9vs, 3-2-aminoethyl indol-5-ol, chloride
PubChem CID 160436
IUPAC Name 3-(2-aminoethyl)-1H-indol-5-ol;hydrochloride
SMILES C1=CC2=C(C=C1O)C(=CN2)CCN.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Serotonin Hydrochloride
Punto di fusione 167°C to 172°C
Intervallo percentuale saggio 0.99
Quantità 5 g
Numero UN UN2811
Beilstein 3570963
Sensibilità Hygroscopic; Light sensitive
Indice di Merck 14,8463
Informazioni di solubilità Soluble in water,alcohol,hydrochloric acid and dimethyl sulfoxide. Insoluble in ether and chloroform.
Peso formulazione 212.68
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Serotonin hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Serotonin hydrochloride