Learn More
Serotonin Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30010589
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30010589 1 g 1g
17994165 25 mg 25mg
17903355 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30010589 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS2749801G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 153-98-0
Formula molecolare C10 H12 N2 O . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 212.68
Sinonimo 1H-Indol-5-ol, 3-(2-aminoethyl)-, hydrochloride (1:1), 1H-Indol-5-ol, 3-(2-aminoethyl)-, monohydrochloride (9CI), Indol-5-ol, 3-(2-aminoethyl)-, monohydrochloride (8CI), 5-HT.bul.HCl, 5-Hydroxytryptamine hydrochloride, Hippophaine hydrochloride, Serotonin hydrochloride, 3-(2-Aminoethyl)-1H-indol-5-ol hydrochloride
IUPAC Name 3-(2-aminoethyl)-1H-indol-5-ol;hydrochloride
SMILES Cl.NCCc1c[nH]c2ccc(O)cc12
Specifica
Materiale o nome chimico Serotonin hydrochloride
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C10H12N2O.ClH/c11-4-3-7-6-12-10-2-1-8(13)5-9(7)10;/h1-2,5-6,12-13H,3-4,11H2;1H
Peso formulazione 212.0716