Learn More
Kartell™ Serrated Pestles
Codice prodotto. 10637691
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 mL
5 mL
15 mL
30 mL
50 mL
Altezza (sistema metrico):
230mm
235 mm
270mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10637691 30 mL 270mm Pezzo
10687301 2 mL 230mm Pezzo
10442701 15 mL 270mm Pezzo
10732571 50 mL 270mm Pezzo
10547862 5 mL 235 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10637691 Fornitore Kartell™ N. del fornitore 0633000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.00€
    54.77€ / pezzi 1
    Risparmia 7.23€
    11% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Disperse homogenate into a mortar more efficiently with a serrated pestle. Kartell™ Serrated Pestles are ideal for tough materials such as tumors and tissue.
  • PTFE head with Stainless Steel shaft
  • For use with borosilicate mortar for sample crushing
  • Ideal for tough materials such as tumors
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 6.5mm shaft
Product Type Serrated Pestle
Materiale PTFE (head) Stainless Steel (shaft)
Da utilizzare con (apparecchiatura) Tissue Grinder
Altezza (sistema metrico) 270mm
Capacità (sistema metrico) 30 mL