Learn More
Fisherbrand™ Serrated Plunger Head For PTFE Tissue Grinder
Codice prodotto. 10426871 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 mL
5 mL
10 mL
15 mL
30 mL
50 mL
Lunghezza (sistema metrico):
230mm
235mm
270mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10426871 30 mL 270mm Pezzo
10269751 2 mL 230mm Pezzo
10055961 5 mL 235mm Pezzo
10301692 10 mL 270mm Pezzo
10127851 15 mL 270mm Pezzo
10381732 50 mL 270mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10426871
Spedizione stimata: 18-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use with glass vessel for homogenizing tissue material. The serrated plunger for PTFE tissue grinder is made from pure PTFE.
Stainless steel shaft with PTFE plunger head
  • Ultra pure, no contamination
  • Standard clearance 0.15 to 0.25mm
  • Volumes stated are working volumes with the plunger in place
Specifica
Quantità 1 Each
Autoclavabile Autoclavable
Colore White
Capacità (sistema metrico) 30 mL
Materiale Stainless Steel Shaft with PTFE Plunger Head
Product Type Tissue Grinder Homogenizer
Da utilizzare con (applicazione) Particle size reduction
Da utilizzare con (apparecchiatura) Tissue Grinder / Homogeniser, Glass Vessel
Lunghezza (sistema metrico) 270mm