Learn More
Sertaconazole nitrate, MedChemExpress
Descrizione
Sertaconazole nitrate (FI7056) is a broad-spectrum topical antifungal agent, exhibits anti-inflammatory activity via activation of a p38-COX-2-PGE2 pathway. Sertaconazole nitrate is also a microtubule inhibitor, shows antiproliferative effect, induces apoptosis and autophagy, and can also inhibit the migration of cells.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sertaconazole nitrate |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 99592-39-9 |
| Colore | Off-White |
| Quantità | 100 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C20H16Cl3N3O4S |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinonimo | FI7056 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 100 mg/mL (199.69 mM) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only