Specifica
| Materiale o nome chimico | Sertaconazole nitrate |
| CAS | 99592-39-9 |
| Quantità | 1 g |
| Punto di fusione | 156°C to 165°C |
| Shipping Condition | No special requirements |
| Linea di prodotti | Life science |
| Formula molecolare | C20 H15 Cl3 N2 O S . H N O3 |
| Forma fisica | Powder |
| Colore | White to Beige |
| Purezza | ≥97.5% |