Learn More
Labconco™ Serum Bottles
Codice prodotto. 15123065 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 mL
3 mL
5 mL
10 mL
20 mL
30 mL
50 mL
100 mL
125 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15123065 20 mL pezzi 100
15163065 2 mL pezzi 100
15153065 3 mL pezzi 100
11894740 5 mL pezzi 100
15113065 10 mL pezzi 100
11804750 30 mL pezzi 100
15133065 50 mL pezzi 100
15143065 100 mL pezzi 100
15173065 125 mL pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 15123065 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 7573410
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Perfect for long term storage of freeze dried samples. Labconco Serum Bottles are specifically designed for lyophilization applications.
  • Uniform thin wall construction ensures even freezing and drying
  • Ideal containers for use in the FreeZone Stoppering Tray Dryer
  • May be connected to valve ports on drying chambers and manifolds
  • Supplied in packages of 100
Specifications
Capacità (sistema metrico) 20 mL
Colore Clear
Materiale Glass
Quantità 100/PK
Sterilità Non sterile
Dimensione chiusura 20 mm
Product Type Serum Bottle