missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Vacutainer Serum Tubes

Plastic (PET) tubes for serum collection.

Marca:  BD Vacutainer 369032


Codice prodotto. 12841863

  • 16.75€ / pezzi 100

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • Silica particles added as the clot activator
  • Labelled with CAT (clot activator tube)
  • Should be gently inverted 180° and back 5-6 times
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica

Specifica

Silica (Clot Activator)
Hemogard
Red
Paper
PET
4 mL
13 x 75 mL
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
Sicurezza e movimentazione

Sicurezza e movimentazione

Identificativo prodotto
  • TUBE PLN PLH 13X75 4.0 PLBLCE RD SIL

Avvertenza
  • Pericolo

Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • cancerogenicità Categoria 1A

Indicazioni di pericolo
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.

Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: quartz

SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato