Learn More
Bel-Art™ Rack per fiale di siero SP Scienceware™
Codice prodotto. 15599991
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
Provette (da 10 a 13 mm)
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
15599991 Provette (da 10 a 13 mm) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15599991 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F185130072
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.06€
    39.43€ / pezzi 1
    Risparmia 9.63€
    19% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Progettati per resistere a elevate temperature dell'acqua per l'incubazione.
  • Per l'uso con fiale per siero (diametro 10-13 mm), fiale RIA e fiale di reazione T3/T4 (diametro 13-16 mm e 16-20 mm)
  • Lunga durata e resistenza alla corrosione
  • Con impugnature sulle piastre terminali
  • In polipropilene
  • Autoclavabile a vapore a 121°C (250°F)
Specifica
Descrizione Resistente alla corrosione
Autoclavabile Autoclavabile a vapore a 121° C
Colore White
Capacità Provette (da 10 a 13 mm)
Materiale Polipropilene
Posizioni 72
Forma Rettangolare
Sovrapponibile No
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Da utilizzare con fiale per siero
Size L x P x A: 23.8 x 11.1 x 8.9 cm
Dimensioni (L x P x A) 23.8 x 11.1 x 8.9 cm
Lunghezza (sistema metrico) 241 mm
Include Impugnature piastre terminali
Product Type Rack, flaconcino
Diametro (sistema metrico) interno 13 mm
Ripiani 2 Tiers
Altezza (sistema metrico) 89 mm
Matrice 12 x 6
Larghezza (sistema metrico) 102 mm