Learn More
Thermo Scientific™ Service Deionization Accessories
Codice prodotto. 10314830 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Connection Hose Kit
Wall Holder
Da utilizzare con (apparecchiatura):
DI 750 Pressureless Replacement
SDI System
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
10314830 Wall Holder SDI System Pezzo
12419661 Connection Hose Kit SDI System pezzi 2
12674515 Wall Holder DI 750 Pressureless Replacement Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10314830 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 50155461
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these accessories to optimize Thermo Scientific™ SDI systems.
Use Thermo Scientific™ Service Deionization Accessories to optimize SDI systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Wall holder to fit DI stainless steel cartridges to the wall
Da utilizzare con (apparecchiatura) SDI System
Tipo Wall Holder