Learn More
Labconco™ Service Fixture Kits
Codice prodotto. 13141154 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Cold Water (CW) GN Fixture Kit
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Dimensione della confezione
13141154 Cold Water (CW) GN Fixture Kit Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13141154 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 9827900
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Kit includes copper tubing, brass valve, knob handle and outlet.
  • Max. working pressure of 40 psi.
  • Kits mount on the right or left side of any Protector Premier, XStream, XL, or PVC Hood.
  • Each kit includes one remotely-controlled service fixture with valve and tubing, color-coded fixture knob.
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Protector XLE Laboratory Hood
Peso (sistema imperiale) 10 lb.
Peso (sistema metrico) 4.5 Kg
Include 0.37 in. dia. Brass Valve, Copper Tubing, Green Fixture Knob, Hose Connector
Product Type Cold Water (CW) GN Fixture Kit
Da utilizzare con (applicazione) Cold water service