Learn More
VACUUBRAND™ Kit di manutenzione VACUUBRAND™ per pompe del vuoto a diaframma prive di olio
Codice prodotto. 10571895 Sfoglia Tutto Vacuubrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con:
ME 8 NT
ME1, ME1C Diaphragm Pump
ME2C NT Diaphragm Pump
MZ 2 NT, ME 4 NT + VARIO
MZ2D NT VARIO
Pompa a diaframma senza olio modello MD1C, PC3001
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con unitSize
10571895 MZ2D NT VARIO Pezzo
11930492 ME2C NT Diaphragm Pump Pezzo
10141863 ME 8 NT Pezzo
10496503 MZ 2 NT, ME 4 NT + VARIO Pezzo
11970942 ME1, ME1C Diaphragm Pump 1 set
10142272 Pompa a diaframma senza olio modello MD1C, PC3001 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10571895 Fornitore VACUUBRAND™ N. del fornitore 20696863
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Original VACUUBRAND replacement parts
  • Includes appropriate diaphragms, valves, and sealing rings, if appropriate
  • Does not include spanner wrench
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con MZ2D NT VARIO
Tipo Service Kit