Learn More
Sesamin, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 16574444 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16574444 250 mg 250mg
16564444 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16574444 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 464892500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 607-80-7 | C20H18O6 | 354.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 607-80-7
Formula molecolare C20H18O6
Molecular Weight (g/mol) 354.36
InChI Key PEYUIKBAABKQKQ-AFHBHXEDSA-N
IUPAC Name 5-[(1S,3aR,4S,6aR)-4-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-hexahydrofuro[3,4-c]furan-1-yl]-2H-1,3-benzodioxole
SMILES C1OC2=CC=C(C=C2O1)[C@H]1OC[C@H]2[C@@H]1CO[C@@H]2C1=CC=C2OCOC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Sesamin
Punto di fusione 123.0°C
Quantità 250 mg
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform
Peso formulazione 354.36