Learn More
Sesamol, 98%
Codice prodotto. 10048591 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10048591 5 g Bottiglia in vetro 5g
10193370 25 g Bottiglia in vetro 25g
10455175 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10048591 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 132690050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 533-31-3 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 533-31-3
Formula molecolare C7H6O3
Molecular Weight (g/mol) 138.12
Numero MDL MFCD00005827
InChI Key LUSZGTFNYDARNI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sesamol, 3,4-methylenedioxy phenol, 5-hydroxy-1,3-benzodioxole, 3,4-methylenedioxyphenol, 2h-1,3-benzodioxol-5-ol, 3,4-methylendioxyphenol, methylene ether of oxyhydroquinone, phenol, 3,4-methylenedioxy, 5-benzodioxolol, unii-94iea0nv89
PubChem CID 68289
ChEBI CHEBI:9126
IUPAC Name 1,3-benzodioxol-5-ol
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)O
Specifica
Materiale o nome chimico Sesamol
Punto di fusione 63.0°C to 65.0°C
Colore White to Beige
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 19, 66
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble.
Peso formulazione 138.12
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder